1.25165
Eshmuno® CPS Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CPS, volume 5 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
MiniChrom Column Eshmuno® CPS, 5ml
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
ligand
(Sulfoisobutyl)
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Eshmuno®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
500 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
8 mm × 100 mm
Volume
5 mL
Gruppo funzionale matrice
Polyvinyl Ether
Dimens. media particelle
50 μm
Capacità
~160 mL, resin binding capacity
applicazioni
recombinant protein
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
- Excellent separation efficiencies at high protein loadings
- Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
- Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
- High flow rate versus pressure-flow behavior
- Excellent removal of impurities
- Robust and safe packing procedures
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH