Documenti fondamentali
1.25067
Millipore
Prosep® Ultra Plus
column I.D. × L 8 mm × 20 mm
Sinonimo/i:
MiniChrom ProSep® Ultra Plus, 1 ml
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
D.I. × Lungh. colonna
8 mm × 20 mm
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
8 x 20mm
Risultati analitici
Appearance: passes test
Note legali
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany