Documenti
1.05119
SAFC
sorbato di potassio
granules, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, E 202
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sorbato di potassio, Acido sorbico, sale di potassio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7KO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero E:
E202
Numero indice EU:
246-376-1
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
granular
Temp. autoaccensione
>150 °C
pH
8-11 (20 °C, 1400 g/L in H2O)
Punto di fusione
>205 °C (decomposition)
Solubilità
1.95-543 g/L
Densità
1.36 g/cm3 at 23.5 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Potassium sorbate is commonly used as a preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. È impiegato anche come additivo per la conservazione degli alimenti.
Altre note
This product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations. For antimicrobial applications under other legislations please check respective (local) laws.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1