Documenti fondamentali
12-110
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine control (EGF-stim A431 cell lysate)
Scegli un formato
1 MG
466,00 €
466,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
466,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.42
466,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione della linea cellulare
A431
Qualità
routinely evaluated as a positive control for Western Blot and Immunoprecipitation
Stato fisico
RIPA buffer
Stoccaggio e stabilità
6 months at -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Malgorzata Kwasniak-Owczarek et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2363, 183-197 (2021-09-22)
Mitochondria are subcellular organelles with their own genome and expression system, including translation machinery to make proteins. Several independent studies have shown that translation is an essential regulatory step in expression of the plant mitochondrial genome. Thus, the study of