Documenti fondamentali
119113
Sigma-Aldrich
Luciferase Inhibitor I
The Luciferase Inhibitor I, also referenced under CAS 352341-26-5, controls the biological activity of Luciferase.
Sinonimo/i:
Luciferase Inhibitor I, 2-(5-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Il prodotto 119113 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
n1[o]c(nc1c3ncccc3)c2c(cccc2)OC
InChI
JCQQRWFKXLYVTR-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3