Documenti fondamentali
118410
Millipore
Adenosine 3ʹ-Phosphate 5ʹ-Phosphosulfate, Tetralithium Salt
Sinonimo/i:
Adenosine 3ʹ-Phosphate 5ʹ-Phosphosulfate, Tetralithium Salt, PAPS, 4Li
Scegli un formato
10 MG
608,00 €
608,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
608,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N5O13P2S · 4Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.51
608,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥80% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
20-25°C
Descrizione generale
Note: Unstable at room temperature.
Prepared enzymatically. A substrate for sulfotransferases, including Sulfotransferase, Nod Factor (Cat. No. 574300).
Prepared enzymatically. A sulfate donor substrate for sulfotransferases, including Sulfotransferase, Nod Factor (Cat. No. 574300).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -70°C. Note: Unstable at room temperature.
Altre note
Lin, C.-H., et al. 1995. J. Am. Chem. Soc. 117, 8031.
Mandon, E.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 10707.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1