1.18323
Silicate (Silicic Acid) Test Refill pack
for use with MQUANT®
Sinonimo/i:
Silicate Visual Test Kit Refills
Scegli un formato
173,00 €
Spedizione prevista il19 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
173,00 €
Spedizione prevista il19 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Analiti specifici
silicate
Compatibilità
for use with MQUANT®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method
In sulfuric solution silicate ions react with molybdate ions to form a yellow heteropoly acid. This is reduced to silicomolybdenum blue. The silicate concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3