Documenti fondamentali
1.16890
Millipore
Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Resin
Sinonimo/i:
Fractogel® EMD SO₃⁻ (S)
Scegli un formato
10 ML
69,00 €
100 ML
538,00 €
500 ML
1.886,00 €
5000 ML
Chiedi
69,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
69,00 €
100 ML
538,00 €
500 ML
1.886,00 €
5000 ML
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
69,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
ligand
(Sulfoisobutyl)
Livello qualitativo
100
400
Descrizione
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
resin
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Parametri
8 bar max. pressure
80 cm/hr flow rate
Gruppo funzionale matrice
methacrylate
Dimens. media particelle
20-40 um μm
Capacità
150 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Temp. transizione
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
Densità
1.43 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Tecnica di separazione
strong cation exchange
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confezionamento
  • 1.16882.0100: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 100ml
  • 1.16882.0010: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 10ml
  • 1.16882.0500: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 500ml
  • 1.16882.5000: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 5L
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Risultati analitici
Appearance: Milky turbid suspension, free from impurities (foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Cerium: ≤ 10 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 180 mg/ml
Functional test (c:d): ≤ 0.15
Functional test (b:a): ≤ 0.15
Functional test: Separation chymotrypsinogen A, cytochrom C and lysozyme
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
R Suzuki et al.
British journal of pharmacology, 132(7), 1615-1623 (2001-03-27)
1. Adenosine (ADO) receptor activation modulates sensory transmission in the dorsal horn. Little is known about the circumstances underlying release of the purine. The present study was conducted to investigate the effect of a novel and potent non-nucleoside adenosine kinase
E A Kowaluk et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 295(3), 1165-1174 (2000-11-18)
Adenosine kinase (AK; EC 2.7.1.20) is a key intracellular enzyme regulating intra-and extracellular concentrations of adenosine (ADO), an endogenous neuromodulator, antinociceptive, and anti-inflammatory autocoid. AK inhibition provides a means of potentiating local tissue concentrations of endogenous ADO, and AK inhibitors
D L Boyle et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 296(2), 495-500 (2001-02-13)
Adenosine (ADO) is a homeostatic inhibitory autocoid that is released at sites of inflammation and tissue injury, and exerts anti-inflammatory effects via multiple interactions at ADO receptor subtypes. Inhibition of ADO kinase (AK) increases extracellular ADO concentrations and AK inhibitors
M F Jarvis et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 295(3), 1156-1164 (2000-11-18)
Adenosine (ADO) is an inhibitory neuromodulator that can increase nociceptive thresholds in response to noxious stimulation. Inhibition of the ADO-metabolizing enzyme adenosine kinase (AK) increases extracellular ADO concentrations at sites of tissue trauma and AK inhibitors may have therapeutic potential
Jean De Vry et al.
European journal of pharmacology, 491(2-3), 137-148 (2004-05-14)
The chronic constriction injury model is a rat model of neuropathic pain based on a unilateral loose ligation of the sciatic nerve. The aim of the present study was to test its sensitivity to various clinically validated and experimental drugs.