Documenti fondamentali
1.16887
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
Sinonimo/i:
Fractogel® EMD TMAE (S), Biocromatografia, resina a scambio ionico Fractogel®, resina a scambio ionico per LC (Fractogel® TSK/EMD)
Scegli un formato
10 ML
109,00 €
100 ML
601,00 €
500 ML
2.106,00 €
5000 ML
Chiedi
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
109,00 €
100 ML
601,00 €
500 ML
2.106,00 €
5000 ML
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Livello qualitativo
Descrizione
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Nome Commerciale
Fractogel®
Stato
resin
Parametri
8 bar max. pressure
80 cm/hr flow rate
Gruppo funzionale matrice
methacrylate
Capacità
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Temp. transizione
flash point 35 °C (calculated)
Densità
1.430 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
applicazioni
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
anion exchange
strong anion exchange
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
La resina anionica forte Fractogel® con particelle di piccole dimensioni utilizza la tecnologia degli scambiatori a tentacolo ed etil-trimetil-ammonio come gruppo funzionale per conseguire la purificazione di proteine e peptidi acidi o neutri di origine varia, la rimozione di DNA o virus, la purificazione di vaccini e altro ancora.
Caratteristiche e vantaggi
La resina Fractogel® EMD TMAE (S) (particelle da 20-40 µm) consente:
Condizioni di elevato caricamento delle proteine, con conseguente selettività e risoluzione di buon livello, grazie alla tecnologia degli scambiatori a tentacolo
  • Un′eccellente capacità di legame con i virus di grandi dimensioni a caricamenti elevati
  • Un binding uniforme, con selettività e purezza elevate
  • Una riduzione dei costi di operatività e di sostituzione della resina, grazie a una durata d′utilizzo notevole che consente numerosi cicli di rigenerazione e sanificazione della colonna
  • Compatibilità con una soluzione di conservazione contenente alcol benzilico acquoso al 2.5 % (v/v) e NaCl 150 mM
Confezionamento
  • 1.16887.0100: ®
  • ®
  • ®
  • ®
Bottiglia di plastica
Risultati analitici
Aspetto: sospensione torbida lattiginosa, priva di impurità (particelle estranee)
Valutazione microscopica: particelle sferiche uniformi, nessun agglomerato, assenza di polveri fini
Estraibili (acqua): ≤ 0,03 %
Contenuto Ce: ≤ 1 µg/g
Caduta di pressione (colonna: ID=1,6 cm, L=10 cm a 5 mL/min): ≤ 5,0 bar
dimensione particelle (d10): 20 - 28 µm
dimensione particelle (d50): 24 - 34 µm
dimensione particelle (d90): 28 - 38 µm
unità formanti colonia (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/mL
Endotossine: ≤ 1,00 Eu/mL
capacità di legame a proteine (albumina fetale bovina): 80 - 120 mg/mL
Test funzionale (b:a): ≤ 0,1
Test funzionale: separazione di conalbumina e albumina sierica umana
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.