Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 380,00 € |
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1630,00 € |
Informazioni su questo articolo
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
aqueous ethanol suspension
matrix active group
, —CH2-SO3-
particle size
45-165 μm (wet)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
capacity
180-250 μeq/mL, gel
storage temp.
2-8°C
Application
SP Sepharose™ is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. SP Sepharose™ has been used to study inhibitory proteins and peptides from the rhizomes of zingiberaceae plants as well as to study the subunit heterogeneity and molecular evolution of soybean basic 7S globulin. SP Sepharose™ has also assisted with advancing industrial applications of preparation of chitosan oligosaccharides.
Physical form
Suspension in 0.2 M sodium acetate and 20% ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Fast Flow, aqueous ethanol suspension, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da | description - | description - | description Fast Flow |
| particle size 45-165 μm (wet) | particle size - | particle size - | particle size 45-165 μm (wet bead) |
| pore size ~4,000,000 Da exclusion limit | pore size 200,000 exclusion limit (av. mol. wt.) | pore size - | pore size 4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.) |
| matrix active group , —CH2-SO3- | matrix active group - | matrix active group - | matrix active group - |
| capacity 180-250 μeq/mL, gel | capacity 2.0-2.8 meq/g ion exchange capacity | capacity 2.0-2.6 meq/g | capacity 90-130 μeq/mL(gel basis) |
| form aqueous ethanol suspension | form - | form - | form suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?