Documenti
1.15534
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinonimo/i:
High-performance thin-layer chromatography plates, Silica gel 60 F₂₅₄
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 Glass plates 20 x 20 cm