Documenti fondamentali
1.14833
Supelco
Lead Test, photometric
photometric, 0.10-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
181,00 €
181,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
181,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
181,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Lead Cell Test, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
25 tests
Analiti specifici
lead
Campo di misura
0.10-5.00 mg/L (Pb)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (PAR)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric 0.10 - 5.00 mg/l Pb Spectroquant®
This Spectroquant® Lead Cell Test allows the accurate quantification of the lead(II) ions concentration in aqueous samples. To analyze undissolved or complex-bound lead the sample needs to be decomposed by digestion.
Method applied: In alkaline solution lead(II) ions react with 4-(2’-pyridylazo)resorcinol (PAR) to form a red complex which is determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant®Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
spleen, Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Determinazione fotometrica con PAR successiva alla separazione del piombo con dietilditiocarbammato di sodio.