1.14682
COD solution B
for measuring range 10 - 150 mg/l; 2.85 ml per determination Spectroquant®
Sinonimo/i:
Nota 3
Scegli un formato
118,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
118,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
liquid
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
tecniche
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)