Documenti fondamentali
1.14679
Supelco
COD solution A
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 2.20 ml per determination Spectroquant®
Sinonimo/i:
Nota 1 A
Scegli un formato
495 ML
127,00 €
127,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
495 ML
127,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
127,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Stato
liquid
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
tecniche
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.22 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
This Spectroquant COD solution A is used in combination with Spectroquant solution B, 114680. Depending on the ration of these solutions, different measurement ranges for COD can be covered. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Risultati analitici
Assay (HgSO₄): 1.72 - 1.76 %
Assay (H₂SO₄): 29.2 - 30.2 %
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)