Documenti fondamentali
1.00687
Supelco
BOD Test, photometric
photometric, 0.5-3000 mg/L (BOD), Spectroquant®
Scegli un formato
50 TESTS
185,00 €
185,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 TESTS
185,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
185,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
BOD Cell Test, photometric, 0.5-3000 mg/L (BOD), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 50 tests
Classi funzionali degli analiti
biochemical oxygen demand (BOD)
Campo di misura
0.5-3000 mg/L (BOD)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (mod. Winkler method)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric 0.5 - 3000 mg/l Spectroquant®
The BOD (biochemical oxygen demand) is defined as that mass of oxygen that is consumed by microorganisms to oxidatively degrade the organic substances in a sample. Using a cell test allows for an easy and efficient determination of BOD, following a modified Winkler method. All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Cell Test for BOD comes with three empty 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2