Documenti fondamentali
1.12937
Supelco
Tap (PE)
for use with 5, 10, 25 L PE canisters with KS 60X6 external thread
Scegli un formato
1 UNIT
37,00 €
37,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
37,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
37,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Compatibilità
for use with 5, 10, 25 L PE canisters with KS 60X6 external thread
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
attachable, self-venting, for 5 l, 10 l and 25 l PE canisters with KS 60x6 external thread