Documenti fondamentali
1.12171
Sigma-Aldrich
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
Sinonimo/i:
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
Scegli un formato
5 G
144,00 €
144,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
144,00 €
About This Item
Formula condensata:
Ga(NO3)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.74 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
236-815-5
NACRES:
NA.22
144,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
65 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Ga](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 98.0 %
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3