Documenti fondamentali
254215
Sigma-Aldrich
Indium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
Scegli un formato
10 G
63,00 €
50 G
242,00 €
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
63,00 €
50 G
242,00 €
About This Item
Formula condensata:
In(NO3)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.83 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Indium(III) nitratehydrate is used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles and otherindium complexes.
Applicazioni
Indium(III) nitrate hydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • In2O3 nanoparticles via thermal decomposition. In2O3 is applicable as a catalyst for reverse water gas shift (RWGS) and CO2 conversion reactions.
  • AgInSe2 thin film on Si substrate via sol-gel spin coating technique.
  • Indium(III)complexes containing thiosemicarbazone. These complexes can be used in the fields of colorimetric and fluorescent probes.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.