Informazioni su questo articolo
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.1 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Analysis Note
Al (Aluminium): 100 mg/l
B (boron): 15 mg/l
Ba (barium): 5 mg/l
Be (beryllium): 1 mg/l
Bi (bismuth): 200 mg/l
Cd (cadmium): 20 mg/l
Co (cobalt): 20 mg/l
Cr (chromium): 25 mg/l
Cu (Copper): 20 mg/l
Fe (iron): 15 mg/l
Ga (Gallium): 150 mg/l
In (Indium): 200 mg/l
Mn (Manganese): 5 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Pb (lead): 200 mg/l
Sr (Strontium): 1 mg/l
Tl (Thallium): 400 mg/l
Zn (Zinc): 20 mg/l
Other Notes
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 10141-05-6