Documenti fondamentali
1.10714
Supelco
ICP multielement standard V
for wavelength calibration Certipur®
Sinonimo/i:
ICP multielement reference standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
ICP: suitable
pH
0.2 (20 °C in H2O)
Densità
1.024 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Al (Aluminium): 20 mg/l
As (arsenic): 20 mg/l
B (boron): 2 mg/l
Ba (barium): 2 mg/l
Be (beryllium): 1 mg/l
Ca (calcium): 10 mg/l
Cd (cadmium): 2 mg/l
Cr (chromium): 2 mg/l
Cu (Copper): 2 mg/l
Fe (iron): 2 mg/l
Hg (Mercury): 5 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
Li (Lithium): 2 mg/l
Mg (Magnesium): 1 mg/l
Mn (Manganese): 1 mg/l
Na (sodium): 20 mg/l
Ni (Nickel): 5 mg/l
P (Phosphorus): 10 mg/l
Pb (lead): 20 mg/l
Sc (Scandium): 1 mg/l
Se (Selenium): 20 mg/l
Sr (Strontium): 1 mg/l
Te (Tellurium): 20 mg/l
Ti (Titanium): 2 mg/l
y (Yttrium): 1 mg/l
Zn (Zinc): 2 mg/l
Altre note
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)