Documenti fondamentali
1.10306
Supelco
Protein Kit
(Bradford Method) reagent solution for approx. 200 determinations
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
Livello qualitativo
Classi chimiche degli analiti
proteins
tecniche
photometry: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Lowry Reagent
Supelco
L3540
Lowry Reagent
Acido bicinconinico
Supelco
B9643
Acido bicinconinico
Biuret reagent protein detection level 150-1,000 μg/mL
Supelco
B3934
Biuret reagent
Protein Standard analytical standard, 200 mg/mL (BSA)
Supelco
P5369
Protein Standard