Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
110 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 83,60 € |
Informazioni su questo articolo
83,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
liquid
Quality Segment
protein detection level measuring range
150-1,000 μg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Biuret reagent is used for measuring total protein concentration. It comprises of copper II (cupric ion) alkaline solution, which interacts with the peptide bond to form a blue adduct which is measured at 540nm. Biuret method is less sensitive when compared to other protein estimation methods like Lowry and Folin-Ciocalteu techniques.
Application
Biuret reagent has been used for protein quantification of high-pressure thermal hydrolysis lysate(HPTH), oyster hemolymph and Clostridium cellulovorans (CBDclos) aggregates.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description protein detection level 150-1,000 μg/mL | description sufficient for ~50 manual assays | description 98% (Contains ≤10%(w/w) Triuret) | description 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| protein detection level measuring range 150-1,000 μg/mL | protein detection level measuring range 0-1 mg/mL | protein detection level measuring range - | protein detection level measuring range - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form - | form powder or crystals | form - |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?