Documenti fondamentali
1.09888
Supelco
Buffer concentrate
(borate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 8.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Sinonimo/i:
Buffer concentrate for 500 ml buffer solution, pH 8.00 ± 0.02 (20°C)
Scegli un formato
1 AMP
43,40 €
43,40 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 AMP
43,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.25
43,40 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
according to DIN 19266
Nome Commerciale
Titrisol®
pH
8.00 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
The Titrisol® reference buffer concentrate [borate/hydrochloric acid; pH=8.00±0.02 (20 °C)] is analyzed in the ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory with a combined glass electrode and 5-point calibration according to DIN 19268 against a certified primary standard reference material following DIN 19266.
The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Caratteristiche e vantaggi
  • Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
  • Analytical standard Grade
  • Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive and batch-specific Certificate of Analysis.
Risultati analitici
pH-value (20 °C): 8.00 ± 0.02
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List