Documenti fondamentali
1.09870
Supelco
Phosphate standard
1000 mg PO₄ (H₃PO₄ in H₂O) Titrisol®
Scegli un formato
1 AMP
73,70 €
73,70 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 AMP
73,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
73,70 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Livello qualitativo
tecniche
ion chromatography: suitable
pH
1.4 (20 °C in H2O)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
content (PO₄³⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 84k)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials