Documenti fondamentali
1.09693
Supelco
Methyl laurate
reference substance for gas chromatography
Sinonimo/i:
Methyl laurate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-911-3
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
>204 °C
Punto di fusione
5 °C
Temp. transizione
flash point 115.6 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
282.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
139 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Methyl palmitate analytical standard
Supelco
76159
Methyl palmitate
Lauric acid ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W261408
Lauric acid