Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
1.09626
Supelco
Alcool benzilico
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Benzenmetanolo
Scegli un formato
1 L
189,00 €
2.5 L
393,00 €
4 L
630,00 €
25 L
2.290,00 €
189,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
189,00 €
2.5 L
393,00 €
4 L
630,00 €
25 L
2.290,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Beilstein:
878307
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
Numero indice EU:
202-859-9
NACRES:
NB.21
189,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
435 °C (DIN 51794)
817 °F
Potenza
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.001% Halogen compounds,halides (as Cl)
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfated ash
≤0.1% Benzaldehyde (GC)
≤0.1% Water
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−16-−13 °C (lit.)
Numero di perossidi
≤5
Temp. transizione
flash point 101 °C (DIN 51758)
Solubilità
40 g/L
Stringa SMILE
OCc1ccccc1
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
for analysis EMSURE®
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Alcool benzilico phyproof® Reference Substance
PHL89164
Alcool benzilico
Alcool benzilico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1019
Alcool benzilico