Documenti
1.09176
Supelco
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0
Universal Indicator with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
About This Item
Codice UNSPSC:
41113034
NACRES:
NA.21
product name
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0, with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
10 (20 °C in H2O, undiluted)
Temp. transizione
flash point 22 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C