1.10962
Cartine indicatrici di pH 1-14 Indicatore universale
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Sinonimo/i:
Cartine tornasole indicatrici di pH, pH 1-14, Indicatore universale, Strisce indicatrici di pH, pH 1-14, indicatore universale
Scegli un formato
68,20 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
68,20 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cartine indicatrici di pH 1-14 Indicatore universale, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Nome Commerciale
MQuant®
Livello qualitativo
Caratteristiche
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
Lunghezza rotolo
4.8 m , with color scale
Intervallo di pH
1-14
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
® These pH indicator papers are manufactured by impregnating high-quality filter paper with indicator or mixed-indicator solutions. The paper is always ready to use; it is easily pulled out of the plastic reel and can be torn off in the necessary length. The pH value is measured semi-quantitatively by visual comparison of the color formed on the paper with the fields of the color scale.
Risultati analitici
WGK 1