1.08027
pH Test
pH range 4.5-9.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit
Sinonimo/i:
pH Visual Test Kit
Scegli un formato
154,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
154,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
pH Test, colorimetric, pH range 4.5-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit
Caratteristiche
non-bleeding: no
Livello qualitativo
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
Intervallo di pH
4.5-9.0
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
The test can be used in:
- Groundwater, drinking water, and surface water, seawater
- Aquarium water, waters from aquaculture
- Boiler water
- Industrial and prozess water, wastewater
- Swimming-pool water
- Food and beverages, milk and dairy products
- Soils and fertilizers after appropriate sample pretreatment
- Electroplating baths and bath solutions, electroplating wastewater
- Disinfection solutions, rinsing solutions, disinfectant
Method
An indicator solution changes its color depending on the pH. The pH value is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1