Documenti fondamentali
1.09168
Millipore
Campionatore microbiologico remoto dell′aria MAS-100 Iso® NT
with USB and digital I/O interfaces
Sinonimo/i:
Unità di controllo MAS-100 Iso® NT
Scegli un formato
1 UNIT
29.100,00 €
29.100,00 €
Spedizione prevista il06 febbraio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
29.100,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
29.100,00 €
Spedizione prevista il06 febbraio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
aluminum hardware
agenzia
according to ISO 14698
Caratteristiche
installed
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
MAS-100 Iso NT®
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with 90 mm Petri dishes
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Il MAS-100 ISO NT® è progettato per il monitoraggio della contaminazione microbica dell′aria negli isolatori. Come tutti gli altri campionatori dell′aria MAS-100, si basa sul principio dell′impatto di Andersen. L′unità di controllo con le parti mobili ed elettroniche del compressore può essere posizionata all′esterno della zona critica, mentre la testa di campionamento per le piastre di Petri standard da 90-100 mm preleva i campioni nella zona di contenimento. Se utilizzato per la decontaminazione VHP il tubo può raggiungere i 10 m di lunghezza. L′innovativo sistema a doppia valvola consente di integrare la testa di campionamento nel processo di decontaminazione con VHP. Ogni unità è dotata di una pompa ad aria e una pompa di sterilizzazione che funzionano in modo indipendente. Lo strumento può essere azionato da uno schermo LCD.
La calibrazione del dispositivo completamente automatica garantisce il massimo dell′efficienza e dell′accuratezza. Il sistema misura il flusso d'aria e lo regola al valore costante di 100 litri/min. L′accuratezza del flusso aereo di questi sistemi è massima, non superando il ±2,5%, rispetto a quella degli altri sistemi che può arrivare a ±10%. Questi strumenti progettati e costruiti secondo la GAMP 4 vengono convalidati in modo indipendente nel rispetto della norma ISO 14698-1, con un′ottima efficienza fisica indicata da un D50 inferiore a 1,1 μm e una elevata efficienza biologica. Le efficienze e i valori D50 non dipendono dalla lunghezza del tubo e sono simili a quelli degli altri elementi della famiglia dei MAS.
Il MAS-100 ISO NT® è dotato di una valvola per una testa di campionamento e di interfacce RS232, USB e di entrata/uscita digitale per la comunicazione. Qualora fossero necessarie altre interfacce di comunicazione, sono disponibili due modelli alternativi, l′unità di controllo MAS-100 ISO NT® con interfaccia Ethernet o l′unità di controllo MAS-100 ISO NT® con interfaccia Profibus.
In base alle esigenze specifiche della posizione del campione e del flusso di lavoro è possibile scegliere separatamente il tipo di base del campione (versione standard o facile da pulire) e i coperchi perforati.
Applicazioni
MAS-100 ISO NT® è adatto al monitoraggio microbico in isolatori e camere bianche. I dispositivi di campionamento microbico dell′aria sono ampiamente utilizzati in applicazioni farmaceutiche.
Componenti
Unità di controllo dotata di display e una connessione valvolare (cavo incluso) per una testa di campionamento, 2 Tri-Clamp, 2 guarnizioni in silicone, una serie di connettori phoenix, cavo USB, interruttore I/O digitale, chiavetta USB, oltre a tutti i manuali e la documentazione.
Note legali
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.