Documenti
1.17103
Millipore
MAS-100 VF®
Portable battery operated microbial air sampler
Sinonimo/i:
Sistema di monitoraggio dell’aria, campionatore d’aria portatile.
About This Item
Codice UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Materiali
aluminum hardware
agenzia
EN 17141
ISO 14698-1
USP 797
Nome Commerciale
MAS-100®
Caratteristiche
portable ( )
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
MAS-100 VF®
tecniche
active air sampling: suitable
Alt. × Diam.
179 mm × 109 mm
depth
148 mm , with handle
Peso
1.92 kg (including perforated lid)
Dimensione pori
0.6 mm pore size
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with 90 mm Petri dishes
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
I sistemi per monitoraggio microbico dell'aria MAS-100 NT® sono strumenti portatili, ad alte prestazioni, alimentati a batteria che si basano sul principio del campionatore d'aria di Andersen. Questi dispositivi compatti ma sofisticati rappresentano la scelta d'elezione per chi cerca il massimo della qualità nel monitoraggio microbiologico dell'aria. An ambient amount of air is aspirated through a 300-hole perforated lid and impacted onto the surface of growth media in standard 90-100 mm Petri dishes or 55-60 mm contact plates. I microrganismi impattano sull'agar e, dopo un adeguato periodo di incubazione, si procede al conteggio delle colonie. The system measures the inflow of air and regulates it to a constant value of 100 litres/min. Questi sistemi garantiscono la massima accuratezza della portata di campionamento con un errore del ± 4,0%, rispetto ad altri campionatori che possono arrivare a ± 10%. Il sensore di flusso integrato e l′alta precisione dei coperchi perforati consente di scambiare liberamente i coperchi senza interferire con l′accuratezza o la taratura dell'unità. Il campionatore MAS-100 NT® è alimentato da una nuova batteria ricaricabile agli ioni di litio con un programma di ricarica intelligente che le assicura lunga vita senza doverla lasciar scaricare periodicamente.
Applicazioni
I campionatori microbiologici dell′aria sono ampiamente utilizzati nel settore farmaceutico e cosmetico, nonché in ambito alimentare e ambientale.
Componenti
Sono acclusi: documentazione completa su chiavetta USB, chiave a brugola (SW2), coperchio perforato da 300 buchi, involucro anti-polvere in plastica, caricabatterie comprensivo di cavetto USB, valigetta per il trasporto
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.