1.09222
MAS-100 Iso NT® Perforated Lid
stainless steel, no. of holes, 400 hole installed ( ), hole diam. 0.7 mm
Sinonimo/i:
collection head, sieve head
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
agenzia
non-compendial
Caratteristiche
no. of holes 400 hole installed ( )
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Diam. fori
0.7 mm
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100®
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Contenuto correlato
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.