Documenti fondamentali
1.08159
Supelco
Holmium perchlorate standard solution
for the calibration of spectrophotometers
Sinonimo/i:
Calibration standard for UV-VIS Spectrophotometer, Holmium standard for UV-VIS Spectrophotometer
Scegli un formato
100 ML
587,00 €
587,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
587,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
587,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Densità
1.136 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
  • Holmium perchlorate standard solution for use in calibration of spectrophotometers
  • May be used to calibrate a newly installed instrument or after a major repair of an instrument
  • Applicable for quality control checks and system suitability tests
Risultati analitici
The principal absorption bands (2nm slit, 30 nm/min. scan speed) of this solution are at the following wavelengths:
λ max: 241.1 ± 0.4 nm
:
:
:
:
:
:
:
:
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4