Documenti fondamentali
1.08160
Supelco
Standard UV/VIS 1: Soluzione di bicromato di potassio
according to Ph. Eur. (absorbance), Certipur®
Scegli un formato
8 X 10 ML
373,00 €
373,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 X 10 ML
373,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
373,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
according to Ph. Eur. (absorbance)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Soddisfa facilmente i requisiti del controllo delle prestazioni UV-VIS con un kit di qualificazione tutto in uno.
per assorbanza conforme a Ph Eur Certipur®
Caratteristiche e vantaggi
  • È una soluzione di dicromato di potassio in acido solforico
  • Tracciabilità ai materiali di riferimento standard del National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Certificato di analisi (CdA) accluso
  • Risultati affidabili e riproducibili
Confezionamento
Ogni confezione include 2 X 10 mL di soluzione di bicromato di potassio e 6 X 10 mL di soluzione di acido solforico (usata per la correzione iniziale).
Ogni confezione fornirà materiale sufficiente per due qualificazioni complete dello strumento, inclusi condizionamento delle cellule, correzione iniziale, misurazione standard e verifica iniziale.
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Potassium dichromate NIST® SRM® 136f, oxidimetric standard
NIST136F
Potassium dichromate
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf