Documenti fondamentali
NIST3123A
Holmium (Ho) standard solution
NIST® SRM® 3123a
Scegli un formato
5 X 10 ML
1.350,00 €
1.350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 10 ML
1.350,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 10 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
single component solution
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of holmium. A unit of SRM 3123a consists of five 10 mL sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically from high-purity holmium oxide to contain a known mass fraction of holmium. The solution contains nitric acid at a volume fraction of approximately 10 %. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 3123A_cert
SRM 3123A_SDS
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Holmium (Ho)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)