1.07500
Rambach™ agar
for Salmonella spp.
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder (dehydrated (DCM))
Livello qualitativo
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Descrizione generale
Risultati analitici
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C
I clienti hanno visto anche
Articoli
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.