1.17976
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
20-160 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Sinonimo/i:
Peracetic Acid chemical test strips
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Peracetic Acid Test, colorimetric, 20-160 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
peracetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
20-160 mg/L (peracetic acid)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: Colorimetric with test strips, 20 - 40 - 80 - 120 - 160 mg/L Peracetic acid, MQuant®
Peracetic acid is a frequently used disinfectant. The MQuant® Peracetic acid test strips are applicable – even in the presence of hydrogen peroxide – to test for the absence of peracetic acid residues after rinsing cycles. Peracetic acid reacts with an aromatic amine to form a blue dye. The concentration of peracetic acid is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peracetic acid concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant® test.
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
- Test strip with reduction
- Recycled aluminum tube
- Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Articoli
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.
Contenuto correlato
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.