Documenti fondamentali
1.07157
SAFC
Paraffin
51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF
Sinonimo/i:
Paraffin
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12181503
Numero indice EU:
232-315-6
Per informazioni sul prodotto 1.07157, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>300 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
>300 °C/1013 hPa
Punto di fusione
42-72 °C
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Applicazioni
Paraffin 51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF. CAS 8002-74-2, pH (H₂O) neutral.
Risultati analitici
Identity: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 51 - 53 °C
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: conforms
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by manufactoring process
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Sulfur compounds: passes test
Corresponds to Ph Eur,BP,NF
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Paraffin wax pellets, white
Sigma-Aldrich
76242
Paraffin wax