Documenti fondamentali
1.06578
Supelco
Fosfato trisodico dodecaidrato
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Fosfato trisodico dodecaidrato, Sodio fosfato tribasico, fosfato trisodico
Scegli un formato
1 KG
80,40 €
5 KG
282,00 €
12 KG
925,00 €
50 KG
2.610,00 €
80,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
80,40 €
5 KG
282,00 €
12 KG
925,00 €
50 KG
2.610,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na3O4P · 12H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-509-8
NACRES:
NA.21
80,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
98.0-102.0% (alkalimetric)
Stato
crystals
Potenza
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
285 g/L
Densità
1.62 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
950 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
fluoride (F-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Risultati analitici
Saggio (alcalimetrico): 98,0-102,0%
Sostanza insolubile: ≤ 0,01%
alcali in eccesso (come NaOH): ≤ 2,5%
Cloruro (Cl): ≤ 0,0005%
Fluoruro (F): ≤ 0,0005%
Solfato (SO₄): ≤ 0,005%
Azoto (N) totale: ≤ 0,001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Corrisponde ad ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Titriplex® III for analysis, ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
Supelco
1.08418
Titriplex® III
Articoli
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Urea nelle acque potabili e nelle acque reflue, determinazione enzimatica - Determinazione fotometrica con il metodo del blu d’indofenolo dopo decomposizione dell’urea.
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto