Documenti
1.06310
Supelco
di-Sodium tetraborate
for analysis (ca. 85% Na₂B₄O₇)
Sinonimo/i:
di-Sodium tetraborate, Borax
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B4Na2O7 · nH2O (n=1.5-2)
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
215-540-4
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
20-°C ( 68 °F)
Livello qualitativo
Saggio
≥85.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
pH
9-10 (20 °C, 25 g/L in H2O)
P. eboll.
1575 °C/1013 hPa (anhydrous)
Punto di fusione
742 °C (anhydrous)
Solubilità
water: Ca. 25  g/L at 20 °C (68 °F)
Densità
2.35 g/cm3 at 26 °C
Densità bulk
680 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
  • Micellar electrokinetic chromatography for separation of a mixture of coptis alkaloids, scute flavonoids, and rhubarb anthraquinones and bianthrones.: This study by Chang and Sun investigates the use of micellar electrokinetic chromatography (MEKC) to separate complex mixtures of bioactive compounds. The research highlights the effectiveness of di-Sodium tetraborate in optimizing the separation process, showcasing its utility in analytical chemistry for the precise analysis of natural products (Chang et al., 2006).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3