1.01964
di-Sodium tetraborate decahydrate
certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S)=9.18₀ (25°C) Certipur®
Sinonimo/i:
di-Sodium tetraborate decahydrate, Borax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
complies with DIN 19266
Tensione di vapore
0.213 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
Certipur®
Potenza
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
Punto di fusione
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
49.74 g/L
Densità
1.72 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
750 kg/m3
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- The product is delivered with a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis showing the relevant data for the quality management system.
The pH value of this Certipur® buffer solution is measured using differential potentiometry with two platinum hydrogen electrodes against NIST & PTB primary SRMs [pH(S)=9.180 (25 °C)].
- It is a Certified Reference Material (CRM) offered in neat format.
- Intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments and for testing other buffer solutions.
Risultati analitici
Identity: passes test
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List