Documenti
1.06309
Supelco
di-Sodium tetraborate
anhydrous 99.99 Suprapur®
Sinonimo/i:
di-Sodium tetraborate, Borax
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B4Na2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
215-540-4
NACRES:
NB.21
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
7.3 hPa ( 1200 °C)
Saggio
99.99%
Potenza
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Punto di fusione
742 °C
Solubilità
25.6 g/L
Densità
2.37 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (acidimetric): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 5 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ba (Barium): ≤ 10.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5.0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.050 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.100 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.05 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.10 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.05 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.10 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.05 ppm
Li (Lithium): ≤ 5.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.05 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.05 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.05 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.050 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)