Vai a
A6926
3-Amino-9-ethylcarbazole
chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,80 €
50 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
389,00 €
100 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
703,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
205-057-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
174969
79,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3-Amino-9-ethylcarbazole, tablet
form
tablet
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMF: 1 tablet/5 mL
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI key
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-9-ethylcarbazole is a chromogen
Application
3-Amino-9-ethylcarbazole (AEC) has been used as a chromogen in immunohistochemistry to visualize the cells. It has also been used as a substrate in enzyme-linked immune absorbent spot (ELISpot).
Biochem/physiol Actions
3-Amino-9-ethylcarbazole is a peroxidase substrate suitable for use in immunoblotting and immunohistochemical staining procedures. This substrate produces an insoluble end product that is red in color and can be observed visually.
Preparation Note
Contains 20 mg substrate per tablet.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5754218765122513
description
tablet
description
≥95% (HPLC), powder
description
A fluorogenic substrate for caspase-9 (ICE-LAP6, Mch6).
description
98%
solubility
DMF: 1 tablet/5 mL
solubility
ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
powder
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-9-ethylcarbazole
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Che succede?
WGK 3
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
132-32-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)