Documenti fondamentali
1.05746
Supelco
TLC plates, Silica gel 60 RP-2
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinonimo/i:
Silica Gel 60 RP-2 TLC Plates
Scegli un formato
25 UNITS
393,00 €
393,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 UNITS
393,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
393,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
9.5-11.5 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 Glass plates 20 x 20 cm
Linkage
Replaces: 5746-7; 5746
Risultati analitici
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5µm - 11.5 µm Layer thickness: 190 - 250 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
Cholesterin test
hRf-values (cholesterin, cholesterin test): 80 - 90
Typical value determined on activated plate (120°C, 15 min.)
Eluent: aceton/ water (95/5 v/v)