1.15389
Lastre per TLC, gel di silice 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinonimo/i:
Lastre per TLC in gel di silice 60 RP-18 F₂₅₄s
Prodotti consigliati
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
Volume dei pori (isoterma dell′azoto₂): 0,74 - 0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 9,7 - 11,7 µm
Spessore dello strato: 200 - 270 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 35µm
Verifiche cromatografiche:
A) Test con colesterolo
Valori hRf
- Colesterolo, test con colesterolo:
30 - 38
B) Test con steroidi
- Metiltestosterone, test con steroidi: 21 - 31
- Reichstein S, test con steroidi: 50 - 60
- Idrocortisone, test con steroidi: 70 - 80
Valore tipico determinato su una piastra attivata (120°C, 15 minuti)
Eluente a) acetone/acqua (95/5 v/v)
Eluente b) acetonitrile/acqua (70/30 v/v)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
I clienti hanno visto anche
Articoli
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.