Documenti fondamentali
1.05465
Millipore
MacCONKEY agar
for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria (According harm. EP/USP/JP)
Sinonimo/i:
MACCONKEY agar
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
Livello qualitativo
Stato
medium granules (dehydrated (DCM))
Produttore/marchio commerciale
GranuCult®
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
50 g/L
Densità bulk
720 kg/m3
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Shigella spp.
coliforms
Descrizione generale
per l′isolamento di Salmonella, Shigella e batteri coliformi (secondo harm. EP/USP/JP)
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.