1.05387
Leishman′s eosin methylene blue solution modified
for microscopy
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
455 °C (methanol)
Limite di esplosione
5.5-44 % (v/v) methanol()
IVD
for in vitro diagnostic use
P. ebollizione
65 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.79 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
20-25°C
Descrizione generale
A 500 mL bottle of Leishman′s eosin methylene blue solution are sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Applicazioni
Risultati analitici
Erythrocytes:reddish
Nuclei:violet
Eosinophilic granules:brick-red
Neutrophilic granules:light violet
Lymphocyte cytoplasm:blue
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C