1.04900
Potassium bromide
EMPROVE® EVOLVE
Sinonimo/i:
Potassium bromide, Hydrobromic Acid Potassium Salt
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 795 °C)
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® EVOLVE
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Stato
solid
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1435 °C/1013 hPa
Punto di fusione
730 °C
Solubilità
650 g/L
Densità
2.75 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Disponibile per gli abbonati o a pagamento