104550
ACA
A cell-permeable inhibitor of phospholipase A2 that blocks epinephrine-stimulated thromboxane production in platelets.
Sinonimo/i:
ACA, N-( p-Amylcinnamoyl)anthranilic Acid, N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic Acid
Scegli un formato
163,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
163,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)CCCCC
InChI
1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
GAMRBCZMOOMBSQ-CCEZHUSRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A2PLA2
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Simonsson, E., et al. 1998. Diabetes47, 1436.
Konrad, R.J., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1135, 215.
Banga, H.S., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 9197.
WGK 1