Documenti fondamentali
PHL82458
1′-Acetoxychavicol acetate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Galangal acetate
Scegli un formato
10 MG
451,00 €
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
451,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.25
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O([C@H](c1ccc(cc1)OC(=O)C)C=C)C(=O)C
InChI
1S/C13H14O4/c1-4-13(17-10(3)15)11-5-7-12(8-6-11)16-9(2)14/h4-8,13H,1H2,2-3H3/t13-/m0/s1
JAMQIUWGGBSIKZ-ZDUSSCGKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substancewith assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water,residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on thecertificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)